Learn More
Thermo Scientific Chemicals Verde claro SF, amarillento, puro, tinción biológica de gran pureza
Código de producto. 10791501 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10791501 10 g Frasco de vidrio 10 g
10269203 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10791501 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 229770100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5141-20-8 | C37H34N2Na2O9S3 | 792.844 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5141-20-8
Fórmula molecular C37H34N2Na2O9S3
Peso molecular (g/mol) 792.844
Número MDL MFCD00012121
Clave InChI DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo Acid Green 5, C.I. 42095
PubChem CID 21223
ChEBI CHEBI:87065
Nombre IUPAC disodio;3-[[N-etil-4-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-(4-sulfonatofenil)metil]anilino]metil]benzenesulfonato
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Light Green SF, Yellowish
Punto de fusión 288.0°C
Nombre de nota Pure
Índice de absorción 0.96 to 1.16
Beilstein 14, 856
Índice Merck 15, 5538
Información de solubilidad Solubility in water: 200g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 629 to 634nm (H2O, 5mg/L, 1cm)
Formula Weight (peso de la fórmula) 792.84
Pérdida por secado 10% max. (1 g, 110°C, 2 hrs)
Porcentaje de pureza ≥60% (TiCl3-titr.) (on substance as is)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Morado
Cantidad 10 g
Forma física Polvo, cristales o polvo cristalino