Especificaciones
| Punto de fusión | 288°C |
| CAS | 5141-20-8 |
| Fórmula molecular | C37H34N2Na2O9S3 |
| Número MDL | 12121 |
| Clave InChI | DGOBMKYRQHEFGQ-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3)C5=CC=C(C=C5)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| Nombre IUPAC | disodio;3-[[N-etil-4-[[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]-(4-sulfonatofenil)metil]anilino]metil]benzenesulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 792.844 |
| PubChem CID | 21223 |
| ChEBI | CHEBI:87065 |
| Mostrar más |