Learn More
Invitrogen™ Light Emission Accelerator-II
Código de producto. 12694335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
210 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12694335 210 mL cada uno
1 options
Código de producto. 12694335 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T2222
La curiosidad va más allá
Usar código promocional 27966
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Solución de activación de emisión de luz con potenciador de luminiscencia para su uso con los sistemas de ensayo de genes indicadores Galacto-Light Plus™ o Dual-Light™.
Light emission triggering solution with luminescence enhancer for use with the Galacto-Light Plus™ or Dual-Light™ Reporter Gene Assay Systems.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
  • Forma: Líquido
  • Formato: Frasco
  • Sustrato: Fosfatasa alcalina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa
Contenido y almacenamiento Temperatura y condiciones para el envío. Almacene el producto a 4 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sustrato Fosfatasa alcalina
Tipo de sustrato Sustrato de AP (fosfatasa alcalina)
Línea de productos NovaBright
Cantidad 210 mL
Formulario Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • ACCELERATOR-II 210 ML
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethanolamine