Learn More
Polyco Healthline Sacks ligeros en serie
Descripción
- Categoría: Sacos de basura
- Fuerza: Trabajo ligero
- Capacidad: 75 L, 90 L
- Formato del paquete: Roll
- Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
- Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
- Colores disponibles: transparente
- Contenido de materiales reciclados:
- Contenido 100% reciclado (Código de producto: W4)
- 30% de contenido reciclado (Código de producto: LSROLL)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 34 in |
| Anchura (imperial) | 15/28,9 in. |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Capacidad (imperial) | 19,8 gal |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.