Learn More
Polyco Healthline Saco de basura ligero en mochila
Descripción
- Categoría: Sacos de basura
- Fuerza: Trabajo ligero
- Capacidad: 70 L, 90 L
- Formato de mochila: Flat Pack
- Diseñado para residuos domésticos e industriales generales
- Adecuado para la gestión higiénica de residuos en oficinas y lugares de trabajo
- Colores disponibles: Negro
- Dimensiones de la bolsa: 457/725 x 850 mm (aprox. 18/29 x 34 in.), 457/725 x 975 mm (aprox. 18/29 x 39 in.)
- Contenido de materiales reciclados:
- 100% contenido reciclado (Código de producto: LGB34)
- 100% polietileno reciclado (Código del producto: 008997)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Lazo |
| Color | Negro |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Politeno |
| Esterilidad | No estéril |
| Longitud (imperial) | 33,5 in |
| Anchura (imperial) | 18/28,5 in |
| Tipo de producto | Bolsa para eliminación de residuos |
| Capacidad (imperial) | 18,5 gal |
| Mostrar más |
Todas las mediciones proporcionadas son correctas según el mejor conocimiento del fabricante en el momento de la entrada, sin embargo, debido al proceso de fabricación, estas mediciones pueden variar entre lotes.