Learn More
Ohaus™ Agitador con incubación de uso ligero
Código de producto. 15712209 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
15712209 3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15712209 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30391919
El agitador con incubación de altas prestaciones OHAUS™ está diseñado para aplicaciones con cargas más ligeras que requieren resultados precisos y repetibles.
  • Diseñado para incubar muestras desde 10° debajo de la temperatura ambiente hasta 65°C dependiendo en el modelo
  • Incluye pantallas LED con controles táctiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Capacidad portante (métrico) 3,6 kg
Intervalo de velocidad De 100 a 1200 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 65 °C
Amperaje 5 A
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Material Plataforma de aluminio
Fondo (imperial) 17,00 in
Fondo (métrico) 43,20 cm
Dimensiones (L x An) 43,20 x 27,90 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 43,2 x 27,9 x 27 cm
Altura (imperial) 10.70 in
Altura (métrico) 27,0 cm
Longitud (imperial) 17,00 in
Longitud (métrico) 43,20 cm
Anchura (métrico) 27,90 cm
Modelo ISLD04HDG, Motor de corriente continua sin escobillas; triple excéntrica
Intervalo del temporizador De 1 s a 160 h