Learn More
Berthold Technologies Atenuación de luz configurada para LB 9515
Código de producto. 31777351 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Código de producto. Color
31777351 Gris
1 options
Código de producto. 31777351 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 52401
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Se utiliza para calibrar NightSHADE sistemas de imagen NightOWL con una placa de prueba de luminiscencia.
  • Para NightSHADE y sistemas de imagen NightOWL.
Especificaciones
Color Gris
Para utilizar con (equipo) NightSHADE Sistema de imagen in vivo evo LB 985