Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1141
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3558)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Correa de talón plegable, ajustable
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 46 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1141 |