Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1056
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Piel con incrustaciones textiles de tejido Air-Mesh
- Negro
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Revestimiento transpirable con Silver Point
- Zona del empeine con cordones.
- Material reflectante
- Aptos para elevador de pie y talón
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 45 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1056 |
| Material del dedo del pie | Acero |