Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1051
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Piel suave de color blanco
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Regulación de temperatura gracias al revestimiento especial Comfortemp™
- Zona del empeine con cordones.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 43 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1051 |
| Material del dedo del pie | Acero |