Learn More
Abeba™ Zapatos Light 1030
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRA
- Piel suave de color blanco
- Puntera de acero.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3556)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E, FO SRA |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 1030 |
| Material del dedo del pie | Acero |