Learn More
Lifitegrast, MedChemExpress
Código de producto. 16497738
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16497738 10 mg 10 miligramos
16433717 50 mg 50 miligramos
16407606 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497738 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19344
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Lifitegrast (SAR 1118) is a potent integrin antagonist. Lifitegrast blocks the binding of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) to lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), interrupting the T cell-mediated inflammatory cycle. Lifitegrast inhibits Jurkat T cell attachment to ICAM-1 with an IC50 of 2.98 nM. Lifitegrast can be used for researching dry eye disease.
Lifitegrast (SAR 1118) is a potent integrin antagonist. Lifitegrast blocks the binding of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) to lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), interrupting the T cell-mediated inflammatory cycle. Lifitegrast inhibits Jurkat T cell attachment to ICAM-1 with an IC50 of 2.98 nM. Lifitegrast can be used for researching dry eye disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lifitegrast
CAS 1025967-78-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H24Cl2N2O7S
Cantidad 10 mg
Sinónimo SAR 1118 SHP-606
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (47.12 mM)
SMILES O=C(O)[C@H](CC1=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C1)NC(C2=C(Cl)C3=C(CN(C(C4=CC=C5C=COC5=C4)=O)CC3)C=C2Cl)=O
Peso molecular (g/mol) 615.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 615.48
Porcentaje de pureza 99.09%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation