Learn More
Lifirafenib, MedChemExpress
Código de producto. 16497556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497556 100 mg 100 miligramos
16463667 50 mg 50 miligramos
16447658 10 mg 10 miligramos
16410128 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18957
MedChemExpress Lifirafenib (BGB-283) is a novel and potent Raf Kinase and EGFR inhibitor with IC50 values of 23 and 29 nM for recombinant BRafV600E and EGFR, respectively.
Lifirafenib (BGB-283) is a novel and potent Raf Kinase and EGFR inhibitor with IC50 values of 23 and 29 nM for recombinant BRafV600E and EGFR, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lifirafenib
CAS 1446090-79-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H17F3N4O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo BGB-283
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (209.02 mM)
SMILES O=C1NC2=NC=CC(OC3=CC=C(O[C@@]4([H])[C@]5([H])[C@@H]4C6=NC7=CC=C(C(F)(F)F)C=C7N6)C5=C3)=C2CC1
Peso molecular (g/mol) 478.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.42
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease