Learn More
Lificiguat, MedChemExpress
Código de producto. 16476596
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476596 100 mg 100 miligramos
16461156 200 mg 200 miligramos
16458847 5 mg 5 miligramos
16456258 10 mg 10 miligramos
16412387 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16476596 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14927
MedChemExpress Lificiguat binds to the β subunit of soluble guanylyl cyclase(sGC) with Kd of 0.6-1.1 μM in the presence of CO.
Lificiguat binds to the β subunit of soluble guanylyl cyclase(sGC) with Kd of 0.6-1.1 μM in the presence of CO.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lificiguat
Forma física Solid
CAS 170632-47-0
Color Amarillo claro
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H16N2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo YC-1
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (328.58 mM)
SMILES OCC1=CC=C(C2=NN(CC3=CC=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)O1
Peso molecular (g/mol) 304.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.34
Porcentaje de pureza 98.82%