Learn More
Purolite™ Enzimas inmovilizadas Lifetech™
Código de producto. 17099393
Cambiar vista
Click to view available options
Línea de productos:
CalB immo Plus
CalB immo Plus™ uso alimentario
CalB immo™ 8285
CalB immo™ 8806
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Línea de productos Cantidad Tamaño de la unidad
17099393 CalB immo™ 8806 1 kg 1 Kg
17019393 CalB immo Plus™ uso alimentario 1 kg 1 Kg
17029393 CalB immo Plus™ uso alimentario 10 g 10 g
17029403 CalB immo™ 8806 250 g 250 g
17039393 CalB immo Plus™ uso alimentario 50 g 50 g
17049393 CalB immo Plus™ uso alimentario 250 g 250 g
17059393 CalB immo™ 8285 1 kg 1 Kg
17069393 CalB immo™ 8285 10 g 10 g
17079383 CalB immo Plus 1 kg 1 Kg
17079393 CalB immo™ 8285 50 g 50 g
17089393 CalB immo™ 8285 250 g 250 g
17099383 CalB immo Plus 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17099393 Proveedor Purolite™ N.º de proveedor LS02040144
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lipasa inmovilizada en las sólidas resinas poliméricas y suministradas en forma seca. Se pueden utilizar para esterificaciones, amidaciones, transesterificaciones, separaciones quirales. Se pueden utilizar en agua, fase orgánica, sistemas bifásicos y fase de aceite.
  • Se utiliza en sistemas de disolventes orgánicos o sin disolventes
  • Esterificaciones (regio y estereoselectivas)
  • Transesterificación
  • Amidación
  • Modificación de grasas y aceites
  • Hidrólisis de ésteres
  • Alta estabilidad mecánica
  • Alta actividad enzimática
  • Estabilidad de disolvente orgánico
  • Disponibles en grandes volúmenes
  • Seguridad de suministro a diferentes escalas, desde kg a tonelada
  • La resina cumple con la ResAP(2004) 3
  • Halal y libre de TSE/BSE/GMO
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Tamaño de partículas 300-710 μm
Humedad <5%
Formulario Seco
Línea de productos CalB immo™ 8806
Cantidad 1 kg
Objetivo Actividad enzimática: > 10000 PLU/g en seco
Tipo Lipasa de Candida Antarctica B inmovilizada por adsorción en ECR8806M