Learn More
Purolite™ Enzimas inmovilizadas Lifetech™
Descripción
- Se utiliza en sistemas de disolventes orgánicos o sin disolventes
- Esterificaciones (regio y estereoselectivas)
- Transesterificación
- Amidación
- Modificación de grasas y aceites
- Hidrólisis de ésteres
- Alta estabilidad mecánica
- Alta actividad enzimática
- Estabilidad de disolvente orgánico
- Disponibles en grandes volúmenes
- Seguridad de suministro a diferentes escalas, desde kg a tonelada
- La resina cumple con la ResAP(2004) 3
- Halal y libre de TSE/BSE/GMO
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tamaño de partículas | 300-710 μm |
| Humedad | <5% |
| Formulario | Seco |
| Línea de productos | CalB immo™ 8806 |
| Cantidad | 250 g |
| Objetivo | Actividad enzimática: > 10000 PLU/g en seco |
| Tipo | Lipasa de Candida Antarctica B inmovilizada por adsorción en ECR8806M |