Learn More
Purolite™ Resinas ECR Liftech™ para inmovilización de enzimas, ECR8285
Descripción
- Inmovilización enzimática por adsorción, covalente, IEX y afinidad
- Alta estabilidad mecánica
- Alta porosidad
- Secado fácil después de la inmovilización
- Adecuadas para la configuración de lotes y columnas
- Óptimas para su uso en sistemas orgánicos sin disolventes/agua
- Cumple con ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de pH | Desde 5 hasta 9 |
| Tamaño de poro | De 400 a 600 Å |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tamaño de partículas | 250-1000 μm |
| Humedad | Del 70 al 80% |
| Tipo de funcionalidad/interacción | Epoxi |
| Formulario | Húmedo |
| Cantidad | 1 kg |
| Tipo | Metacrilato de epoxi/butilo Lietech ECR8285 |