Learn More
- Home
- Products
- Reactivos para análisis de proteínas
- Purificación de proteínas
- Diferentes soportes de inmovilización
- Purolite™ Resinas ECR Liftech™ para la inmovilización de enzimas, de 300 a 710 μm
Purolite™ Resinas ECR Liftech™ para la inmovilización de enzimas, de 300 a 710 μm
Código de producto. 17099313| Código de producto. | Cantidad | Tamaño de la unidad | Tamaño de poro |
|---|---|---|---|
| 17099313 | 1 kg | 1 Kg | - |
| 17009343 | 1 kg | 1 Kg | De 1200 a 1800 Å |
| 17009373 | 1 kg | 1 Kg | De 300 a 600 Å |
| 17019323 | 250 g | 250 g | De 220 a 340 Å |
| 17019383 | 250 g | 250 g | De 1200 a 1800 Å |
| 17029323 | 1 kg | 1 Kg | De 220 a 340 Å |
| 17029383 | 1 kg | 1 Kg | De 1200 a 1800 Å |
| 17039333 | 250 g | 250 g | De 600 a 1200 Å |
| 17039363 | 250 g | 250 g | De 1200 a 1800 Å |
| 17049333 | 1 kg | 1 Kg | De 600 a 1200 Å |
| 17049353 | 250 g | 250 g | De 600 a 1200 Å |
| 17049363 | 1 kg | 1 Kg | De 1200 a 1800 Å |
| 17049383 | 250 g | 250 g | De 400 a 650 Å |
| 17059353 | 1 kg | 1 Kg | De 600 a 1200 Å |
| 17059373 | 250 g | 250 g | De 600 a 1200 Å |
| 17059383 | 1 kg | 1 Kg | De 400 a 650 Å |
| 17069373 | 1 kg | 1 Kg | De 600 a 1200 Å |
| 17079313 | 50 g | 50 g | - |
| 17079323 | 250 g | 250 g | De 300 a 600 Å |
| 17079353 | 250 g | 250 g | De 600 a 1200 Å |
| 17089313 | 250 g | 250 g | - |
| 17089323 | 1 kg | 1 Kg | De 300 a 600 Å |
| 17089343 | 250 g | 250 g | De 300 a 600 Å |
| 17089353 | 1 kg | 1 Kg | De 600 a 1200 Å |
| 17099333 | 250 g | 250 g | De 1200 a 1800 Å |
| 17099343 | 1 kg | 1 Kg | De 300 a 600 Å |
| 17099363 | 250 g | 250 g | De 300 a 600 Å |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descripción
- Inmovilización enzimática por adsorción, covalente, IEX y afinidad
- Alta estabilidad mecánica
- Alta porosidad
- Secado fácil después de la inmovilización
- Adecuadas para la configuración de lotes y columnas
- Óptimas para su uso en sistemas orgánicos sin disolventes/agua
- Cumple con ResAP(2004) 3
- Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 300-710 μm |
| Formulario | Húmedo |
| Línea de productos | Lifetech |
| Cantidad | 1 kg |
| Tipo | Adsorbente macroporoso de poliestireno |
| Formato | White to Off-White Spherical Beads |