Learn More
Purolite™ Resinas ECR Liftech™ para la inmovilización de enzimas, de 150 a 300 μm
Código de producto. 17099373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de poro:
De 1200 a 1800 Å
De 300 a 600 Å
De 600 a 1200 Å
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de poro Tamaño de la unidad
17099373 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
17009333 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17009363 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
17019333 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17019353 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17019363 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
17029353 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17029373 250 g De 600 a 1200 Å 250 g
17039373 1 kg De 600 a 1200 Å 1 Kg
17049323 250 g De 300 a 600 Å 250 g
17059323 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17059343 250 g De 300 a 600 Å 250 g
17069333 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
17069343 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17069363 250 g De 300 a 600 Å 250 g
17079333 1 kg De 1200 a 1800 Å 1 Kg
17079363 1 kg De 300 a 600 Å 1 Kg
17089373 250 g De 1200 a 1800 Å 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17099373 Proveedor Purolite™ N.º de proveedor LS0139194
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Las resinas ECR Lifetech™ son resinas poliméricas sólidas diseñadas para la investigación y la inmovilización industrial de enzimas. Disponibles para inmovilización covalente, iónica, de adsorción y afinidad.
  • Inmovilización enzimática por adsorción, covalente, IEX y afinidad
  • Alta estabilidad mecánica
  • Alta porosidad
  • Secado fácil después de la inmovilización
  • Adecuadas para la configuración de lotes y columnas
  • Óptimas para su uso en sistemas orgánicos sin disolventes/agua
  • Cumple con ResAP(2004) 3
  • Halal, Kosher y libre de TSE/BSE/GMO
Specifications
Intervalo de pH Desde 3 hasta 10
Tamaño de poro De 1200 a 1800 Å
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 20 °C
Tamaño de partículas 150-300 μm
Humedad Del 70 al 80%
Tipo de funcionalidad/interacción Amino
Formulario Húmedo
Línea de productos Lifetech
Cantidad 1 kg
Tipo Metacrilato amino C6
Formato White to Off-White Spherical Beads