Learn More
Applied Biosystems™ VIC™ Dye Spectral Calibration Plate, Fast 96-well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses. Consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener las instrucciones de uso completas. Las formulaciones de los tintes para su sistema de PCR en tiempo real mejorarán los resultados gracias a la multiplexación, ya que representán se con mayor precisión los espectros fluorescentes encontrados en sus experimentos de PCR en tiempo real.
- La calibración y la verificación deben realizarse al menos cada seis meses; consulte la guía de mantenimiento del instrumento para obtener instrucciones completas.
Información de órdenes
Envío en hielo seco; almacenar las placas entre - 15 °C y - 25 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a una temperatura de entre -15°C y -25°C |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, sistema ViiA™ 7 |
| Tipo de producto | Placa de calibración espectral de colorantes |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |