Learn More
Invitrogen™ Kit de inicio iBind™ Western
Descripción
Includes
Dispositivo iBind Western, 10 tarjetas iBind, kit de solución iBind
El kit básico iBind Western incluye un dispositivo iBind Western, así como todos los consumibles y reactivos necesarios para empezar a utilizar este dispositivo de procesamiento automático Western que realiza todos los pasos del protocolo Western, desde el bloqueo hasta los lavados, además de las incubaciones con anticuerpo, mediante un flujo lateral secuencial (SLF). El SLF permite la liberación y flujo oportunos de soluciones y anticuerpos en la membrana sin necesidad de una fuente de alimentación externa. Cada solución pasa de los pocillos del dispositivo iBind a la tarjeta iBind mediante el SLF, en el que las soluciones se transfieren hacia la zona de la pila de la tarjeta. La matriz de fibra de vidrio de la tarjeta permite el flujo uniforme y homogéneo de las soluciones hacia la membrana, lo que aumenta la interacción antígeno-anticuerpo.
- Solución sencilla y automatizada
- No precisa fuente de alimentación externa
- Reproducibilidad superior sobre los métodos manuales tradicionales
- Mejor interacción antígeno-anticuerpo: las soluciones fluyen entre la tarjeta iBind y la membrana, lo que maximiza la interacción entre proteínas y anticuerpos.
- Minimización del tiempo de manipulación
- Altamente reproducible y compatible con todos los protocolos Western
- Preparación rápida: listo para el paso de detección en dos horas y media.
- Lleve a cabo la detección inmediatamente o espere hasta el día siguiente sin afectar al rendimiento
- Funciona exclusivamente con tarjetas iBind y el kit de soluciones iBind para procesar una minimembrana para inmunodetección
- Proporciona comodidad automatizada y una reproducibilidad superior a los métodos manuales tradicionales
Los componentes del kit también se pueden adquirir por separado.
Proteínas, expresión, aislamiento y análisis, inmunotransferencia (Western Blotting)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de inicio |
| Capacidad | 1 miniblot (8 x 8 cm) |
| Contenido y almacenamiento | • 1 dispositivo iBind™ WesterniBind • 10 tarjetas iBind™ (almacenar a temperatura ambiente) • 1 kit de solución iBind™ (almacenar a 2–8 °C) |
| Tiempo de actividad | ∼ 2,5 horas |
| Método de detección | Cromogénico, quimioluminiscente, fluorescente |
| Membrane Compatibility | Nitrocelulosa, PVDF |
| Línea de productos | iBind |
| Cantidad | 1 kit |