Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Imager System with E-Gel™ Adaptor
Descripción
Includes
Una cubierta de cámara E-Gel™ Imager. Una base de adaptador E-Gel™ Imager. Un paquete de software E-Gel™ Imager. Una llave USB de activación del software Gel Quant Express. Un difusor de luz E-Gel iBase
Requires
Requisitos mínimos del sistema para los software GelCapture y Gel Quant Express: Procesador: Intel™ Core™ 2 Duo 1,8 GHz; memoria: 1 GB de RAM; SO: Windows™ XP Professional SP3 (versión en inglés) o Windows™ 7 Professional (versión en inglés) necesitan permisos de administrador para la instalación. Monitor: Resolución mínima de 1024 x 786, USB: Puerto USB 2.0 para llave de software
Cada sistema E-Gel Imager incluye una cubierta de cámara elegante y compacta y una o más bases intercambiables junto con dos potentes programas de software.
- La cámara de calidad científica integrada captura imágenes nítidas e intensas.
- Captura imágenes del gel en tiempo real, incluso durante el desarrollo del gel.
- El potente software Gel Quant Express analiza imágenes de geles.
- Cámara de calidad científica potente y compacta.
- La cubierta de la cámara E-Gel Imager es el centro neurálgico del sistema E-Gel Imager, con una cámara de alta resolución de calidad científica.
- Captura imágenes robustas de geles con el máximo rango dinámico y sensibilidad.
- La base de adaptador E-Gel se ha diseñado para proporcionar alimentación al sistema de alimentación E-Gel iBase™ acoplado al kit E-Gel Safe Imager o a la base E-Gel Go con su transiluminador de luz azul integrado para que los casetes E-Gel puedan procesarse directamente correctamente
- Compatibilidad del gel: Geles de agarosa, E-Gel™, E-Gel™ 96; marcaje o colorante: Qdot™ 625,SYBR™
- Con el sistema E-Gel Imager se incluyen dos potentes herramientas de software, GelCapture y Gel Quant Express.
- GelCapture permite ajustar la sensibilidad y los ajustes de exposición para capturar la imagen perfecta de su gel.
- Permite realizar manipulaciones básicas perfectas de la imagen, como inversión o coloración de píxeles.
- El software Gel Quant Express permite la cuantificación y el análisis mediante el análisis de geles 1D o el modo express.
- GelCapture se puede descargar y ejecutar en cualquier PC; sin embargo, Gel Quant Express requiere una llave USB para su funcionamiento.
- Se pueden comprar más llaves USB para usar Gel Quant Express en más de un PC simultáneamente
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Una cubierta de cámara E-Gel™ Imager. Una base de adaptador E-Gel™ Imager. Un paquete de software E-Gel™ Imager. Una llave USB de activación del software Gel Quant Express. Un difusor de luz E-Gel Imager. Un filtro universal E-Gel Imager. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (equipo) | E-Gel™ Imager |
| Gel Compatibility | E-Gel™, E-Gel™ 48, E-Gel™ 96, geles de agarosa |
| Línea de productos | E-Gel |
| Tipo | Sistema Imager con adaptador |
| Tipo de sistema | E-Gel™ Imager |
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.