Learn More
Invitrogen™ Coverglass Removal Tool
Description
La herramienta de retirada de cubreobjetos de vidrio está diseñada para usarse con un cubreobjetos de vidrio con cámara CultureWell™ para cultivo celular (n.º de referencia C37000, C37005). El cubreobjetos de vidrio con cámara extraíble se suministra estéril y listo para su uso. Contiene 16 pocillos que pueden contener hasta 250 μl cada uno, lo que permite cultivar células en varias condiciones diferentes en un solo portaobjetos. Cuando las células están listas para someterse al proceso de adquisición de imagen, la extracción del cubreobjetos se facilita con el uso de esta sencilla herramienta.
Specifications
Specifications
| Tipo | Herramienta para retirar el cubreobjetos de vidrio |
| Línea de productos | Culturewell |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio |
| Cantidad | 1 unidad |