Includes
Placa de región de interés (ROI), placa de fondo, placas de calibración de tintes y placa de verificación de instrumento ARNasa P.
El kit incluye calibraciones de región de interés (ROI), de fondo y de tintes, así como verificación de ARNasa P. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones completas.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Región de inserción (ROI) |
| Tinte calibrado | Mezcla patentada |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Tipo de producto | kit de calibración |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Cantidad | 1 x 96-well plate |
| Tipo de calibración | Calibración espectral |
Para uso diagnóstico in vitro.