Learn More
BRAND™ Películas de sellado para ciencias de la vida para PCR y almacenamiento
Tienda Brand ProductosDescription
- Gracias al adhesivo, la película se puede utilizar a temperaturas de hasta -80 °C
- Resistente a DMSO y a disolventes comunes
- Se puede retirar sin dejar ningún residuo para continuar con el trabajo sin problemas tras el transport
Specifications
Specifications
| Color | Plata |
| Descripción | Película de sellado, aluminio, pelable |
| Material | Aluminio |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 16,5 cm |
| Anchura (métrico) | 9 cm |
| Perforable | No |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -80 °C a +120 °C |
| Fit for Purpose | Preparado para PCR |