Learn More
BOLA Condensadores verticales Liebig
Código de producto. 10217021
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10217021 450 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10217021 Proveedor BOLA N.º de proveedor B30104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1517.25€
    617.40€ / paquete de 1
    Ahorro 899.85€
    59% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Condensadores verticales Liebig de PTFE con sistema SAFE LAB
  • Tubo de refrigeración de pared fina de PFA translúcido y estanco a los gases
  • Camisa de refrigeración de vidrio de borosilicato con conectores de manguera de PP y tuercas para conexión de agua de refrigeración.
  • Cono y casquillo esmerilado tamaño 29 fabricados en PTFE.
  • El destilado solo está expuesto a PFA y PTFE.
  • Apto para montaje vertical. Tuerca especial integrada (Safe-Lab ) para bloquear y desbloquear fácilmente la junta esmerilada.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Longitud de la chaqueta (métrico) 450 mm