Learn More
BOLA Condensadores de vacío Liebig
Código de producto. 10144581
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
300 mm
450 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) Tamaño de la unidad
10144581 300 mm cada uno
10053331 450 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10144581 Proveedor BOLA N.º de proveedor B 29502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.97€
    468.40€ / paquete de 1
    Ahorro 136.57€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Condensadores de vacío Liebig de PTFE con sistema SAFE LAB
  • Tubo de refrigeración de una pieza con casquillo esmerilado y cono de tamaño 29 fabricado en PTFE, camisa de refrigeración de vidrio borosilicato con conectores de manguera de PP y tuercas para la conexión de agua de refrigeración.
  • El destilado solo está expuesto a PFA/PTFE. Tuerca especial integrada (Safe-Lab ) para bloquear y desbloquear fácilmente la junta esmerilada.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Longitud de la chaqueta (métrico) 300 mm