Learn More
BOLA Condensadores Liebig transparentes
Código de producto. 10247351
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud de la chaqueta (métrico):
450 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
10247351 450 mm cada uno
10247401 600 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10247351 Proveedor BOLA N.º de proveedor B29104
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Condensadores Liebig de PTFE transparente con sistema SAFE LAB
  • Tubo de refrigeración de pared fina de PFA translúcido y estanco a los gases
  • Camisa de refrigeración de vidrio de borosilicato con conectores de manguera
  • Fabricado en PP y tuercas para conexión de agua de refrigeración.
  • Cono y casquillo esmerilado tamaño 29 fabricado en PTFE.
  • El destilado solo está expuesto a PFA/PTFE. Tuerca especial integrada (Safe-Lab ) para bloquear y desbloquear fácilmente la junta esmerilada.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Longitud de la chaqueta (métrico) 450 mm