Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condensador de Liebig con olivas
Código de producto. 10200981
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 14/23
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10200981 NS 14/23 cada uno
1 options
Código de producto. 10200981 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05210201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    42.78€ / paquete de 1
    Ahorro 19.22€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Condensador de Liebig para condensación de vapores
  • Condensador de Liebig conforme a DIN 12576 y además de DIN
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: olivas de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12576
Descripción Superficie de enfriamiento - 60 cm²
Longitud de la chaqueta (métrico) 160 mm
Cantidad 1
N.º de junta cónica estándar NS 14/23
Material Tubos DURAN™