Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Condensador de Liebig con roscas GL
Código de producto. 10502503
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
NS 29/32
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño de la unidad
10502503 NS 29/32 cada uno
1 options
Código de producto. 10502503 Proveedor Lenz Laborglasintrumente™ N.º de proveedor 05210314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.85€
    47.88€ / paquete de 1
    Ahorro 14.97€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Condensador de Liebig para condensación de vapores
  • Condensadores de Liebig conformes a DIN 12576 y además de DIN
  • Con toma NS y cono NS
  • Conexión de agua: Roscas GL 14 (con dos olivas de plástico roscadas)
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12576
Descripción Superficie de enfriamiento - 130 cm²
Longitud de la chaqueta (métrico) 250 mm
Cantidad 1
N.º de junta cónica estándar NS 29/32
Material Tubos DURAN™