Learn More
Haldenwanger™ Tapas para crisoles de porcelana
Description
- Disponibles en diversos tamaños
- Para usar con crisoles de porcelana Haldenwanger
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100.
Specifications
Specifications
| Material | Porcelana |
| Diámetro exterior (métrico) | 52mm |
| Product Type | Tapa de crisol |