Learn More
Haldenwanger™ Tapas para crisoles de porcelana
Código de producto. 12356507
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
28mm
32mm
35mm
52mm
60mm
68mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
12356507 35mm paquete de 10
12867713 68mm 5 PCS
12346507 28mm paquete de 10
12376487 32mm paquete de 10
12306497 60mm paquete de 5
12366507 52mm paquete de 10
10353121 52mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12356507 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79D/7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.15€
    69.29€ / paquete de 10
    Ahorro 13.86€
    16% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas tapas con crisoles de porcelana. Las tapas para crisoles de porcelana Haldenwanger™ se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para usar con crisoles de porcelana Haldenwanger
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100.
Especificaciones
Material Porcelana
Diámetro exterior (métrico) 35mm
Product Type Tapa de crisol