Learn More
Labconco™ Tapas para liofilizadores FreeZone™
Código de producto. 16328816 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acrílico
Para utilizar con (equipo):
FreeZone Liofilizadores de 2,5 L
Liofilizadores de consola freezone™ 6 l, 12 l y 18 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
16328816 Acrílico Liofilizadores de consola freezone™ 6 l, 12 l y 18 l cada uno
15744188 Acero inoxidable FreeZone Liofilizadores de 2,5 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16328816 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7208200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    184.11€ / paquete de 1
    Ahorro 37.89€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Tapas de repuesto para cámaras colectoras de liofilizadores FreeZone™.
Acero inoxidable, 14 in
  • La tapa de acero inoxidable tiene un diámetro de 14,0 in con un orificio de 3 in de diámetro.
  • Tapa colectora opcional para FreeZone™ Liofilizadores de 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L y 18 L
  • Para su uso con disolventes que atacan al arcilo, como el acetonitrilo
  • Incluye una junta de neopreno
Especificaciones
Tipo Tapa de cámara
Material Acrílico
Para utilizar con (equipo) Liofilizadores de consola freezone™ 6 l, 12 l y 18 l
Incluye Junta de neopreno
Diámetro (imperial) 14,0 in
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3.18 cm
Longitud (imperial) 14,25 in
Longitud (métrico) 36.2 cm
Peso con embalaje (imperial) 5 lb
Peso (imperial) 2,5 lb