Learn More
Labconco™ Tapas para liofilizadores FreeZone™
Código de producto. 15744188 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acrílico
Para utilizar con (equipo):
FreeZone Liofilizadores de 2,5 L
Liofilizadores de consola freezone™ 6 l, 12 l y 18 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Para utilizar con (equipo) unitSize
15744188 Acero inoxidable FreeZone Liofilizadores de 2,5 L cada uno
16328816 Acrílico Liofilizadores de consola freezone™ 6 l, 12 l y 18 l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15744188 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7207500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapas de repuesto para cámaras colectoras de liofilizadores FreeZone™.
Acero inoxidable, 14 in
  • La tapa de acero inoxidable tiene un diámetro de 14,0 in con un orificio de 3 in de diámetro.
  • Tapa colectora opcional para FreeZone™ Liofilizadores de 4,5 L, 6 L, 8 L, 12 L y 18 L
  • Para su uso con disolventes que atacan al arcilo, como el acetonitrilo
  • Incluye una junta de neopreno
Especificaciones
Tipo Tapa de cámara
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) FreeZone Liofilizadores de 2,5 L
Incluye Junta de neopreno
Diámetro (imperial) 10,12 in
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3.18 cm
Longitud (imperial) 10,38 in
Longitud (métrico) 26.37 cm
Peso con embalaje (imperial) 5 lb
Peso (imperial) 3 lb