Learn More
Haldenwanger™ Tapas para crisoles de porcelana
Código de producto. 12386487
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Crisoles de 13 ml
Crisoles de 20 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
12386487 Crisoles de 13 ml paquete de 10
12396487 Crisoles de 20 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12386487 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 79D/7A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.05€
    72.55€ / paquete de 10
    Ahorro 9.50€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Diseñadas para encajar en crisoles de porcelana Haldenwanger™.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para usar con crisoles de porcelana
Especificaciones
Color Blanco
Material Porcelana
Para utilizar con (aplicación) Crisoles de 13 ml
Diámetro exterior (métrico) 43mm
Product Type Tapas para crisol