Learn More
BOLA Tapas
Código de producto. 10296971
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
60 mm
66 mm
82 mm
125 mm
166 mm
185 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10296971 60 mm cada uno
10104451 66 mm cada uno
10290092 82 mm cada uno
10076841 125 mm cada uno
10504022 166 mm cada uno
10737342 185 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10296971 Proveedor BOLA N.º de proveedor H92707
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.20€
    19.49€ / paquete de 1
    Ahorro 5.71€
    22% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapas de PTFE, cierre hermético
Tapa con hombro centrador.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 60 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad FDA