Learn More
Lidocaína, TRC
Código de producto. 17971655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17971655 1 g 1 g
17923465 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL3978051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-58-6
Fórmula molecular C14 H22 N2 O
Peso molecular (g/mol) 234.34
Sinónimo Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8CI), α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, Anestacon, Aritmal, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, LidoPosterine, Lidocadren, Lidocain, Lidoderm, Lignocaine, Linisol, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Trachisan, Versatis, Xilina, Xybrex, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, Xylovet
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.1732
Porcentaje de pureza >95%