Learn More
Tocris Bioscience™ Lidocaine
Descripción
Anasthetic and class Ib antiarrhythmic agent. Blocks voltage-gated sodium channels in the inactivated state.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lidocaine |
| CAS | 137-58-6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula molecular | C14H22N2O |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.34 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 234.343 |