Learn More
Lidocaína N-óxido, TRC
Código de producto. 18021410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18021410 100 mg 100 miligramos
18030030 10 mg 10 miligramos
18073610 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18021410 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL397815100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2903-45-9
Fórmula molecular C14 H22 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 250.34
Sinónimo 2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Lidocaine N2-Oxide, Lidocaine N-Oxide, 2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Nombre IUPAC 2-(2,6-dimetilanilino)-N,N-dietil-2-oxoxetanol
SMILES CC[N+]([O-])(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1681
Porcentaje de pureza >95%