Learn More
N-óxido de lidocaína, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide) |
| CAS | 2903-45-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Lidocaine N-Oxide (2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide) |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Lidocaine Hydrochloride Imp. B (EP), Lidocaine Imp. B (EP), 2-(Diethylazinoyl)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine N2-Oxide, Lidocaine N-Oxide, 2-(Diethyloxidoamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity B, Lidocaine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-5-16(18,6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17) |
| SMILES | CC[N+]([O-])(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C |
| Nombre IUPAC | Óxido de 2-(2,6-dimetilanilino)-N,N-dietil-2-oxoetanamina |
| Mostrar más |