Learn More
Lidocaína, MP Biomedicals
Código de producto. 11484552 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484552 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11484552 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219011125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.15€
    63.00€ / 25 g
    Ahorro 3.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Bloqueador de canales de sodio y agente antiarrítmico de clase IB .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine
CAS 137-58-6
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C14H22N2O
Sinónimo lidocaine, lignocaine, xylocaine, lidoderm, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide, anestacon, esracaine, duncaine, cappicaine, gravocain
Clave InChI NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)CC(=O)NC1=C(C=CC=C1C)C
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 234.343
PubChem CID 3676
ChEBI CHEBI:6456
Grado No disponible
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lidocaine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lidocaine