Learn More
Lidocaína, Lipomed
Código de producto. 30457689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457689 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30457689 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMLID636FB50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Lidocaína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine
CAS 137-58-6
Nombres de analitos o componentes Lidocaine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C14 H22 N2 O
Sinónimo Lidocaine, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)- (9 CI), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)- (8 CI), 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide, Anbesol, Anestacon, Cuivasil, Dalcaine, Duncaine, ELA-Max, Esracaine, Isicaina, Isicaine, Jetocaine, LMX, Leostesin, Lida-Mantle, Lidocadren, Lidoderm, Lignocaine, Maricaine, Medicaine, NSC 40030, Penles, Remicaine, Rucaina, Solarcaine, Solcain, Xilina, Xycaine, Xylestesin, Xyline, Xylocain, Xylocaine, Xylocitin, alpha-Diethylamino-2,6-acetoxylidide
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 234.34
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234,1732 g/mol