Learn More
Clorhidrato de lidocaína, MP Biomedicals™
Código de producto. 11466321 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11466321 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11466321 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219391780
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine hydrochloride
CAS 6108-05-0
Color Blanco
Fórmula molecular C14H25ClN2O2
Número MDL MFCD00150329
Cantidad 100 g
Sinónimo lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
Clave InChI YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Nombre IUPAC 2-(Dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida;hidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 288.82
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.8
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lidocaine Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.