Especificaciones
| CAS | 6108-05-0 |
| Fórmula molecular | C14H25ClN2O2 |
| Número MDL | MFCD00150329 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate |
| Clave InChI | YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de hidrato de {[(2,6-dimetilfenil)carbamoil]metil}dietilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 288.82 |
| PubChem CID | 16219577 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Lidocaine Hydrochloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.