Learn More
Clorhidrato de lidocaína, MP Biomedicals
Código de producto. 11446321 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446321 10 g 10 g
11476321 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446321 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219391710
CAS 6108-05-0
Fórmula molecular C14H25ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 288.82
Número MDL MFCD00150329
Clave InChI YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lidocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride hydrate, dolicaine, linocaine hydrochloride, lidocaine hydrochloride hydrate, xylocaine hydrochloride monohydrate, lignocaine hydrochloride monohydrate, 2-diethylamino-n-2,6-dimethylphenyl acetamide hydrochloride monohydrate, zingo tm, lidocaine hcl hydrate
PubChem CID 16219577
ChEBI CHEBI:60791
SMILES O.[Cl-].CC[NH+](CC)CC(=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine Hydrochloride
Cantidad 10 g
Nombre IUPAC 2-(Dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida;hidrato;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.8
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lidocaine Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.