Learn More
Lidocaína Clorhidrato Monohidrato, TRC
Código de producto. 30135825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135825 10 g 10 g
30132442 100 g 100 g
30040789 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL39780010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6108-05-0
Fórmula molecular C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 288.81
Sinónimo Lidocaine hydrochloride monohydrate, Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, hydrochloride, hydrate (1:1:1), 2',6'-Acetoxylidide, 2-(diethylamino)-, monohydrochloride, monohydrate (8CI), Acetamide, 2-(diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, monohydrate (9CI), Lidocaine monohydrate hydrochloride, Lidocaine monohydrochloride monohydrate, Petercaine, α-Diethylamino-2,6-acetoxylidide hydrochloride monohydrate, 2-(Diethylamino)-N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide hydrochloride monohydrate, 2-(Diethylamino)-2',6'-acetoxylidide hydrochloride monohydrate
Nombre IUPAC 2-(Dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida;hidrato;clorhidrato
SMILES O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine hydrochloride monohydrate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1605