Learn More
Clorhidrato de lidocaína monohidrato, Mikromol™
Código de producto. 18054030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
18054030 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18054030 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.040250
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de lidocaína monohidrato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lidocaine hydrochloride monohydrate
CAS 6108-05-0
Nombres de analitos o componentes Lidocaine hydrochloride monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O . Cl H . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Lidocaine Hydrochloride Monohydrate, CCI 1873A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
SMILES O.Cl.CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC 2-(Dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida;hidrato;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 288.81
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.1605 g/mol