missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lidocaine hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16468388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16468388 10 g 10 g
16430808 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16468388 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0185A10g

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lidocaine hydrochloride (Lignocaine hydrochloride) inhibits sodium channels involving complex voltage and using dependence.

Lidocaine hydrochloride decreases growth, migration and invasion of gastric carcinoma cells via up-regulating miR-145 expression and further inactivation of MEK/ERK and NF-κB signaling pathways. Lidocaine hydrochloride is an amide derivative and a drug to treat ventricular arrhythmia and an effective tumor-inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lidocaine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 73-78-9
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H23ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo Lignocaine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (369.28 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (369.28 mM)
SMILES O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)CN(CC)CC.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 270.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.8
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.