Learn More
Lidocaína EP Impureza E (como hidrocloruro), Mikromol™
Descripción
Lidocaína EP Impureza E (como hidrocloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2'-(Azanediyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide] Hydrochloride |
| CAS | 1135231-62-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,2'-(Azanediyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide] Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H25 N3 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Lidocaine Hydrochloride Imp. E (EP), Lidocaine Imp. E (EP), 2,2'-(Azanediyl)bis[N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide] Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Lidocaine Impurity E as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H25N3O2.ClH/c1-13-7-5-8-14(2)19(13)22-17(24)11-21-12-18(25)23-20-15(3)9-6-10-16(20)4;/h5-10,21H,11-12H2,1-4H3,(H,22,24)(H,23,25);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cccc(C)c1NC(=O)CNCC(=O)Nc2c(C)cccc2C |
| Nombre IUPAC | 2-[[2-(2,6-dimetilanilino)-2-oxoetil]amino]-N-(2,6-dimetilfenil)acetamida;clorhidrato |
| Mostrar más |