Learn More
Lidocaína EP Impureza D (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 17981606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981606 100 mg 100 miligramos
17913966 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981606 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0102.05
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Lidocaína EP Impureza D (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norlidocaine Hydrochloride (Monoethylglycinexylidide Hydrochloride)
CAS 7729-94-4
Nombres de analitos o componentes Norlidocaine Hydrochloride (Monoethylglycinexylidide Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H18 N2 O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide Hydrochloride (Monoethylglycinexylidide Hydrochloride), Lidocaine Hydrochloride Imp. D (EP), Lidocaine Imp. D (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-2-(ethylamino)acetamide Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Monoethylglycinexylidide Hydrochloride, Norlidocaine Hydrochloride, Lidocaine Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Lidocaine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18N2O.ClH/c1-4-13-8-11(15)14-12-9(2)6-5-7-10(12)3;/h5-7,13H,4,8H2,1-3H3,(H,14,15);1H
SMILES Cl.CCNCC(=O)Nc1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC N-(2,6-dimetilfenil)-2-(etilamino)acetamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 242.75
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1186 g/mol